Descripción
Cytokeratin 7, 8 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 7, 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 7, 8 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | LDS65 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:10 - 1:500 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CK7, CK-7, CK8, CK-8, Cytokeratin-7, Cytokeratin-8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |