Descripción
Cytokeratin 5/6 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 5/6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 5/6 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | KRT5.6/8275R |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fragments of human Cytokeratin 5 (KRT5) and Cytokeratin 6 proteins (exact sequences are proprietary) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |