Descripción
Cytokeratin 2 Polyclonal antibody specifically detects Cytokeratin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor Plus 488 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CK-2e, Cytokeratin-2e, epidermal ichthyosis bullosa of Siemens, Epithelial keratin-2e, K2e, keratin 2, keratin 2A (epidermal ichthyosis bullosa of Siemens), keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal, Keratin-2 epidermis, keratin-2e, KRT2AMGC116967, KRT2EMGC116968, KRTE, Type-II keratin Kb2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Cytokeratin 2 |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |