missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 19 Antibody (SPM561), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18138513 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18138513 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18138513 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234426PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 19 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 19 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 19
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM561
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen CK19, CK-19, cytokeratin 19, Cytokeratin-19,40-kDa keratin intermediate filament, K19cytokeratin-19, K1CS, keratin 19, keratin, type I cytoskeletal 19, keratin, type I, 40-kd, keratin-19, MGC15366
Símbolos de los genes KRT19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human mammary epithelial organoids. (Uniprot: P08727)
Peso molecular del antígeno 40 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3880
Especificidad de la prueba This Ab reacts with the rod domain of human cytokeratin 19 (CK19), a polypeptide of 40kDa. CK19 is expressed in sweat gland, mammary gland ductal and secretory cells, bile ducts, gastrointestinal tract, bladder urothelium, oral epithelia, esophagus, and ectocervical epithelium. Anti-CK19 reacts with a wide variety of epithelial malignancies including adenocarcinomas of the colon, stomach, pancreas, biliary tract, liver, and breast. Perhaps the most useful application is the identification of thyroid carcinoma of the papillary type, although 50%-60% of follicular carcinomas are also labeled. Anti-CK19 is a useful marker for detection of tumor cells in lymph nodes, peripheral blood, bone marrow and breast cancer.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.