Learn More
Cytokeratin 19 Antibody (KRT19/1959R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18607447 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607447 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607447 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308635APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Cytokeratin 19 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 19 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 19
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT19/1959R
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen 40-kDa keratin intermediate filament, CK19, CK-19, cytokeratin 19, K19, K1CS, keratin 19, keratin, type I cytoskeletal 19, keratin, type I, 40-kd, Keratin-19, MGC15366
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length Cytokeratin 19 protein (Uniprot: P08727)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3880
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus