Learn More
Cytokeratin 18 Antibody (810811) [Janelia Fluor™ 525], R&D Systems™
Código de producto. 30170936 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30170936 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30170936 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7619JF525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.73€
    572.25€ / 0.1 ml
    Ahorro 90.48€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 18 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 18 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 18
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 810811
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cell proliferation-inducing gene 46 protein, cell proliferation-inducing protein 46, CK-18, CYK18, cytokeratin 18, cytokeratin-18, K18, keratin 18, keratin, type I cytoskeletal 18, keratin-18
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Cytokeratin 18, Ala239-Asp397, Accession # P05783
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3875
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Línea de productos Novus