Learn More
Cytokeratin 17 Antibody (KRT17/4604), FITC, R&D Systems™
Product Code. 18621389 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Unit Size:
100 microlitros
Product Code. Cantidad Unit Size
18621389 100 μg 100 microlitros
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18621389 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP308541F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 17 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Cytokeratin 17
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT17/4604
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen 39.1, CK-17, cytokeratin-17, K17, keratin 17, keratin, type I cytoskeletal 17, keratin-17, PC, PC2, PCHC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 17 protein (Uniprot: Q04695)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3872
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus