Descripción
Cytokeratin 16 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 16 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | LL025 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CK16, CK-16, cytokeratin 16, cytokeratin-16, FNEPPK, focal non-epidermolytic palmoplantar keratoderma, K16, K1CP, keratin 16, keratin, type I cytoskeletal 16, keratin-16, KRT16A, NEPPK |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | A synthetic peptide from the C-terminal of human Cytokeratin 16 (Uniprot: P08779) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |