Descripción
Cytokeratin 15 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 15 in Bovine/Human/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 15 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | KRT15/2103R |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CK15, CK-15, cytokeratin 15, cytokeratin-15, K15keratin-15, basic, K1CO, keratin 15, keratin, type I cytoskeletal 15, Keratin-15, keratin-15, beta, KRTB, type I cytoskeletal 15 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant human full-length Cytokeratin 15 protein (Uniprot: P19012) |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |