missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 14 Antibody (KRT14/7047R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18609703 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18609703 100 μg 100 microgramos
18669514 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18609703 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320258100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cytokeratin 14 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 14
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT14/7047R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CK14, CK-14, cytokeratin 14, cytokeratin-14, EBS3, EBS4, K14, keratin 14, keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner), keratin, type I cytoskeletal 14, Keratin-14, NFJ
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Cytokeratin 14 fragment (around aa350-472) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3861
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.