Learn More
Cytokeratin 14 Antibody (KRT14/2375), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18612597 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18612597 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18612597 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308531PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.45€
    607.95€ / 100 microlitros
    Ahorro 95.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 14 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 14 in Human/Mouse/Pig/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 14
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT14/2375
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CK14, CK-14, cytokeratin 14, cytokeratin-14, EBS3, EBS4, K14, keratin 14, keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner), keratin, type I cytoskeletal 14, Keratin-14, NFJ
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Cytokeratin 14 fragment (around aa351-472) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02533)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3861
Especies diana Human, Mouse, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Línea de productos Novus