Learn More
Cytokeratin 10 Antibody (KRT10/844), HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18606545 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606545 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18606545 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247825H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.73€
    582.75€ / 0.1 ml
    Ahorro 79.98€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 10 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 10
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT10/844
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis, keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 10 protein (Uniprot: P13645)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3858
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ