Learn More
Cytiva Microportadores Cytodex 3 Gamma
Código de producto. p-7084216 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 g
300 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 Kg
30 g
300 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15747207 30 g 30 g
15767207 3 kg 3 Kg
15757207 300 g 300 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15747207 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17548801
El microportador de elección para las células que son difíciles de cultivar in vitro - particularmente para las células con una morfología epitelial-similar.
  • Cytodex 3 Gamma está diseñado mediante el acoplamiento químico de una fina capa de colágeno porcino desnaturalizado tipo 1 a la matriz de dextrano reticulado.
  • Como la capa superficial de colágeno puede ser digerida por una variedad de enzimas proteolíticas, la recolección de dichas células de los microportadores puede realizarse con una alta viabilidad celular y la integridad de la membrana.
  • Esta característica de Cytodex 3 Gamma es beneficioso en el desarrollo de protocolos de subcultivo en serie exitosos para ampliar los volúmenes de cultivo.
  • Las aplicaciones incluyen la producción de grandes cantidades de células, virus y productos celulares recombinantes (por ejemplo, interferón, enzimas, ácidos nucleicos, hormonas), estudios de adhesión celular, diferenciación y función celular, sistemas de cultivo de columna de perfusión, estudios de microscopía, recolección de células mitóticas, aislamiento de células, estudios de membrana, almacenamiento y transporte de células, ensayos que implican transferencia celular y estudios sobre el aumento de compuestos etiquetados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Producción de grandes cantidades de células, virus y productos celulares recombinantes, estudios sobre adhesión celular, diferenciación y función celular
Cantidad 30 g