Descripción
- Cytodex 3 Gamma está diseñado mediante el acoplamiento químico de una fina capa de colágeno porcino desnaturalizado tipo 1 a la matriz de dextrano reticulado.
- Como la capa superficial de colágeno puede ser digerida por una variedad de enzimas proteolíticas, la recolección de dichas células de los microportadores puede realizarse con una alta viabilidad celular y la integridad de la membrana.
- Esta característica de Cytodex 3 Gamma es beneficioso en el desarrollo de protocolos de subcultivo en serie exitosos para ampliar los volúmenes de cultivo.
- Las aplicaciones incluyen la producción de grandes cantidades de células, virus y productos celulares recombinantes (por ejemplo, interferón, enzimas, ácidos nucleicos, hormonas), estudios de adhesión celular, diferenciación y función celular, sistemas de cultivo de columna de perfusión, estudios de microscopía, recolección de células mitóticas, aislamiento de células, estudios de membrana, almacenamiento y transporte de células, ensayos que implican transferencia celular y estudios sobre el aumento de compuestos etiquetados.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Producción de grandes cantidades de células, virus y productos celulares recombinantes, estudios sobre adhesión celular, diferenciación y función celular |
| Cantidad | 3 kg |