Learn More
Cytiva Microportadores Cytodex 1 Gamma
Código de producto. p-7084215 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 g
300 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 Kg
30 g
300 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15727207 300 g 300 g
15717207 30 g 30 g
15737207 3 kg 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15727207 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17548702
Microportador para uso general en polvo seco esterilizado.
  • Cytodex 1 Gamma está diseñado mediante la sustitución de una matriz de dextrano reticulado con grupos N, N-dietilaminoetil (DEAE) cargados positivamente distribuidos por toda la matriz.
  • Peso seco de los microportadores: 4,3 × 106
  • Peso seco del área de la superficie: 0,44 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Las aplicaciones incluyen la producción de grandes cantidades de células, virus y productos celulares recombinantes (por ejemplo, interferón, enzimas, ácidos nucleicos, hormonas), estudios de adhesión celular, diferenciación y función celular, sistemas de cultivo de columna de perfusión, estudios de microscopía, recolección de células mitóticas, aislamiento de células, estudios de membrana, almacenamiento y transporte de células, ensayos que implican transferencia celular y estudios sobre el aumento de compuestos etiquetados
Cantidad 300 g