Learn More
Cytochrome c Antibody (CYCS/3128R), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18613958 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613958 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18613958 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308598PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.70€
    620.55€ / 100 microlitros
    Ahorro 97.15€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Cytochrome c Monoclonal specifically detects Cytochrome c in Amphibian/Canine/Drosophila/Equine/Human/Mouse/Pigeon/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytochrome c
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CYCS/3128R
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytochrome c protein (Uniprot: P99999)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54205
Especies diana Amphibian, Canine, Drosophila, Equine, Human, Mouse, Pigeon, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus