Descripción
CYTL1 Polyclonal specifically detects CYTL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CYTL1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Alias de gen | C17, C4orf4cytokine-like protein C17, cytokine-like 1, cytokine-like protein 1, Protein C17 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TCYSRMRALSQEITRDFNLLQVSEPSEPCVRYLPRLYLDIHNYCVLDKLRDFVAS |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |