Learn More
Beschreibung
- Las mezclas de enzimas de disociación (solo para investigación) para el cerebro son kits diseñados para la disociación de tejidos cerebrales en flujos de trabajo de preparación de muestras de células individuales.
- Los kits se han optimizado para su uso con técnicas de desagregación de tejidos manuales y semiautomatizadas.
- Funciona eficazmente tanto a 4 °C como a 37 °C.
- Mejora la viabilidad de las células individuales y reduce la agregación celular.
- Solución lista para usar para tejido cerebral: optimizada para la disociación de los diferentes segmentos que operan en el tejido respectivo.
- Optimizado para su uso con técnicas manuales de desagregación de tejidos y técnicas semiautomatizadas, incluida la VIA. Extractor™ desagregador de tejidos
- No hay datos de rendimiento disponibles para la mezcla de enzimas C (para cerebro) utilizando métodos semiautomatizados a temperaturas de 37 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Reactivo para disociación de cultivo celular |
| Esterilidad | No estéril |
| Con aditivos | Ninguno |
| Sin aditivos | Ninguno |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?