Learn More
Cytiva Cytiva Mezcla de enzimas de disociación B - Hígado
Código de producto. 31703022 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Liofilizado
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Formulario Tamaño de la unidad
31703022 Liofilizado 1 set
1 options
Código de producto. 31703022 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29751004
 Artículo restringido
En stock
Mezclas enzimáticas para tejido hepático optimizadas para disociación manual y semiautomatizada en flujos de trabajo de una sola célula.
  • Las mezclas de enzimas de disociación (solo para investigación) para el hígado son kits diseñados para la disociación de tejidos hepáticos en flujos de trabajo de preparación de muestras de células individuales.
  • Los kits se han optimizado para su uso con técnicas de desagregación de tejidos manuales y semiautomatizadas.
  • Trabajar eficazmente a 37 °C
  • Mejora la viabilidad de las células individuales y reduce la agregación celular.
  • Solución preparada para tejido hepático: optimizada para la disociación de los diferentes segmentos que operan en el tejido respectivo.
  • Optimizado para su uso con técnicas manuales de desagregación de tejidos y técnicas semiautomatizadas, incluida la VIA. Extractor™ desagregador de tejidos
  • Se recomienda utilizar la mezcla de enzimas B (para el hígado) a 37 °C, ya que el hígado es muy sensible al frío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad No estéril
Con aditivos Ninguno
Sin aditivos Ninguno