Learn More
Cytiva Cytiva Mezcla de enzimas de disociación A - Pulmón
Código de producto. 31703018 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Liofilizado
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Formulario Tamaño de la unidad
31703018 Liofilizado 1 set
1 options
Código de producto. 31703018 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29740243
 Artículo restringido
En stock
Mezclas enzimáticas para tejido pulmonar optimizadas para disociación manual y semiautomatizada en flujos de trabajo de una sola célula.
  • Las mezclas de enzimas de disociación (solo para investigación) para pulmón son kits diseñados para la disociación de tejidos pulmonares en flujos de trabajo de preparación de muestras de células individuales.
  • Los kits se han optimizado para su uso con técnicas de desagregación de tejidos manuales y semiautomatizadas.
  • Funciona eficazmente tanto a 4 °C como a 37 °C.
  • Mejora la viabilidad de las células individuales y reduce la agregación celular.
  • Solución preparada para tejido pulmonar: optimizada para la disociación de los diferentes segmentos que operan en el tejido respectivo.
  • Optimizado para su uso con técnicas manuales de desagregación de tejidos y técnicas semiautomatizadas, incluida la VIA. Extractor™ desagregador de tejidos
  • No hay datos de rendimiento disponibles para la mezcla de enzimas A (para pulmón) utilizando métodos semiautomatizados a temperaturas de 37 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad No estéril
Con aditivos Ninguno
Sin aditivos Ninguno