Learn More
Citidina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11435132 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11435132 1 g
1 options
Código de producto. 11435132 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219465101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Compuesto por la base citosina unida al azúcar de cinco carbonos d-ribosa. Citidina, MP Biomedicals es un nucleósido de pirimidina con una variedad de análogos que muestran una farmacología potencialmente útil.
La citidina, cuando se administra por vía intraperitoneal en combinación con colina, mejora la regeneración nerviosa y la recuperación funcional en un modelo de rata con lesión del nervio ciático. También se utiliza como marcador seleccionable de fármacos ex vivo en células estromales de médula ósea primaria modificadas genéticamente para el ensayo de citidina desaminasa.
Especificaciones
CAS 65-46-3
Absorbancia λ Máximo (agua): 270-272 nm
Punto de fusión 208 °C a 218 °C
Fórmula molecular C9H13N3O5
Cantidad 1 g
Sinónimo cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
Información de solubilidad Soluble en agua (50mg/mL, solución clara incolora a de un amarillo tenue).
Clave InChI UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Nombre IUPAC 4-amino-1-[3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,2-dihidropirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 243.22
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.2
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo