Learn More
Citidina, base libre, 99,8%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473420 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11473420 5 g
11483420 10 g
11493420 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473420 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210145905
CAS 65-46-3
Fórmula molecular C9H13N3O5
Peso molecular (g/mol) 243.22
Clave InChI UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
Nombre IUPAC 4-amino-1-[3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,2-dihidropirimidin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine, free base
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Forma física Crystalline Powder