Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cytidine |
| Nombre de nota | 99.5% |
| Absorbancia | 0.43 to 0.47 (A250/A260), 2.05 to 2.15 (A280/A260) |
| Punto de fusión | 210.0°C to 217.0°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (105°C, 5 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 250 g |
| Mostrar más |