Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citidina, +99 %
Código de producto. 10080860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10080860 10 g 10 g
10182420 50 g 50 g
10629094 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10080860 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 111810100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65-46-3 | C9H13N3O5 | 243.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-46-3
Fórmula molecular C9H13N3O5
Peso molecular (g/mol) 243.22
Número MDL MFCD00006545
Clave InChI UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine
Nombre de nota 99.5%
Absorbancia 0.43 to 0.47 (A250/A260), 2.05 to 2.15 (A280/A260)
Punto de fusión 210.0°C to 217.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 31,24
Índice Merck 15,2783
Rotación específica + 31.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in organic solvents
Espectrofotometría 98 to 102% (lambda max. 280nm,pH 1) molar absorptivity 13000+/-2%,on dry basis
Transmitancia 98% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino