Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de citidina-5'-monofosfato, 99+%
Código de producto. 15495619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495619 1 g 1 g
15405629 5 g 5 g
15415629 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495619 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63376.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.37€
    32.65€ / 1 g
    Ahorro 6.72€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6757-06-8 | C9H12N3Na2O8P | 367.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6757-06-8
Fórmula molecular C9H12N3Na2O8P
Peso molecular (g/mol) 367.16
Número MDL MFCD00150830
Clave InChI INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
Sinónimo cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
PubChem CID 94332
Nombre IUPAC disodio;fosfato [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]metilo
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.16
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino