Descripción
CYRPTIC/CFC1 Monoclonal specifically detects CYRPTIC/CFC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CYRPTIC/CFC1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MM0205-8D12 |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | CFC1B, cripto, FRL-1, cryptic family 1, Cryptic family protein 1, cryptic protein, CRYPTICFLJ77897, HTX2MGC133213 |
| Símbolos de los genes | CFC1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |