Learn More
Cyrene, TRC
Código de producto. 30363863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363863 250 mL 250 ml
30353802 100 mL 100 ml
30357915 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC995413250ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53716-82-8
Fórmula molecular C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 128.13
Sinónimo (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, (5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, Cyrene, Dihydrolevoglucosenone
Nombre IUPAC (1S,5R)-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]octan-4-uno
SMILES O=C1CC[C@H]2CO[C@@H]1O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyrene
Cantidad 250 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0473