Learn More
Cytiva Ésteres de CypHer5E NHS
Código de producto. 11505834 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11505834 1 mg 1 miligramo
11515834 5 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11505834 Proveedor Cytiva N.º de proveedor PA15401
Un derivado de tinción de cíanina sensible al pH y excitable en rojo, que informa del movimiento de los receptores desde la superficie celular a los endosomas ácidos tras la estimulación de agonistas.
Cypher5E es un fluoróforo genérico y flexible que se puede utilizar para estudiar la mayoría de las clases de receptores de superficie celular que se internalizan en la vía endocítica cuando se activan mediante un ligando.
  • La tecnología genérica se puede acoplar a cualquier receptor o anticuerpo con etiqueta de epítopo.
  • Controla cualquier evento neutro a ácido.
  • Aumento de intensidad de fluorescencia simple.
  • Perfil de CyDye clásico de dos heterociclos unidos por un puente de polimetina, y contiene átomos de nitrógeno secundarios en uno o ambos anillos heterocíclicos.
  • Cypher5E tiene grupos de sulfonatos adicionales para mejorar su solubilidad en soluciones acuosas.
  • Mayor eficacia en el etiquetado y reduce las interacciones adversas entre colorantes.
Cypher5E informa de la internalización de receptores mediada por ligandos mediante la explotación de diferencias de pH que se producen a lo largo de la vía endocítica. Cypher5E es un derivado de colorante de cianina sensible al pH, excitable en rojo, que es mínimamente fluorescente a un pH básico y fluorescente al máximo a un pH ácido. Por lo tanto, es muy adecuado para informar del movimiento de un receptor desde la superficie celular hasta los endosomas ácidos tras la estimulación de un agonista.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación 100 % Cypher 5E
Para utilizar con (aplicación) Se ha demostrado que este reactivo es adecuado para estudios de internalización de receptores de células vivas mediante el analizador de células IN 3000, el analizador de células IN 1000 y microscopios confocales. 0,5 ml de reactivo de reserva será suficiente para hasta 500 pocillos.
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Éster con CypHer5E NHS
Suficiente para 50 pocillos
Solubilidad Fácilmente soluble en metanol; muy ligeramente soluble en agua fría y agua caliente.
Etiqueta o tinte Cy
Color Azul
Emisión 663