Learn More
Novus Biologicals™ Cynomolgus Monkey Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Código de producto. 18626391 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 Slides
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
18626391 5 Slides paquete de 5
1 options
Código de producto. 18626391 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP278080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    386.40€ / paquete de 5
    Ahorro 22.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 Slides
Especie Cynomolgus Monkey
Para utilizar con (aplicación) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.