Learn More
Kartell™ Tarros cilíndricos con tapón acanalado
Descripción
Fabricados con HDPE para una resistencia óptima en un recipiente ligero.Los tarros cilíndricos con tapa acanalada Kartell™ incluyen un tarro económico con bajo impacto medioambiental para polvos, pastas y sólidos.
- Frascos con cuello excepcionalmente ancho con inserto y tapón
- Tapón acanalado para mejorar el agarre
- A prueba de fugas
- Aptos para alimentos de acuerdo con el Reglamento Marco (CE) 1935/2004 y el Reglamento de la Comisión (U
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 50mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios, polvos, muestras sólidas, sustancias cremosas o semisólidas, cristales y sustancias higroscópicas |
| Incluye | Tapón acanalado e inserto |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.° por paquete | Paquete de 72 |
| Cantidad | 1 |
| Certificaciones/conformidad | CE e IVD, según el Reglamento CE 1935/2004, Reglamento CE 10/2011 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |