Learn More
Kartell™ Tarros cilíndricos con tapón acanalado
Código de producto. 10515241
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
120 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
20 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10515241 1500 ml 10 PCS
10739661 70 mL paquete de 100
10254521 120 mL paquete de 100
12543197 250 mL paquete de 50
11959848 500 ml 50 PCS
12368550 1000 ml 20 PCS
10253901 2000 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10515241 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0156900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    21.61€ / paquete de 10
    Ahorro 0.39€
    1% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Fabricados con HDPE para una resistencia óptima en un recipiente ligero. Los tarros cilíndricos con tapa acanalada Kartell™ incluyen un tarro económico con bajo impacto medioambiental para polvos, pastas y sólidos.
Fabricados con HDPE para una resistencia óptima en un recipiente ligero.Los tarros cilíndricos con tapa acanalada Kartell™ incluyen un tarro económico con bajo impacto medioambiental para polvos, pastas y sólidos.
  • Frascos con cuello excepcionalmente ancho con inserto y tapón
  • Tapón acanalado para mejorar el agarre
  • A prueba de fugas
  • Aptos para alimentos de acuerdo con el Reglamento Marco (CE) 1935/2004 y el Reglamento de la Comisión (U
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 ml
Diámetro interior del cuello (métrico) 87mm
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios, polvos, muestras sólidas, sustancias cremosas o semisólidas, cristales y sustancias higroscópicas
Incluye Tapón acanalado e inserto
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 10/pack
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 182 mm
Diámetro (métrico) 111 mm
Tipo de tapón Acanalado
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad CE e IVD, según el Reglamento CE 1935/2004, Reglamento CE 10/2011
Tipo de producto Tarro