Learn More
Cyhalofop, MedChemExpress
Descripción
Cyhalofop (Cyhalofop acid), the primary metabolite of Cyhalofop-butyl (HY-B0861) in susceptible grasses, is the herbicidally active metabolite. Cyhalofop-butyl is an aryloxyphenoxypropionate post-emergence herbicide widely used around the world in agriculture.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyhalofop |
| CAS | 122008-78-0 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H12FNO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cyhalofop acid |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (102.90 mM) |
| SMILES | C[C@@H](OC1=CC=C(OC2=CC=C(C#N)C=C2F)C=C1)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 301.27 |
| Mostrar más |