Learn More
Ciclopropil 2-Fluorobenzil Cetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl Ketone |
| CAS | 150322-73-9 |
| Fórmula molecular | C11 H11 F O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11FO/c12-10-4-2-1-3-9(10)7-11(13)8-5-6-8/h1-4,8H,5-7H2 |
| SMILES | Fc1ccccc1CC(=O)C2CC2 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-2-(2-fluorofenil)etanola |
| Peso molecular (g/mol) | 178.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0794 |