Descripción
Cyclophilin-E Polyclonal specifically detects Cyclophilin-E in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cyclophilin-E |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 700 |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Cyclophilin E, Cyclophilin-33, CyP-33, CYP33, EC 5.2.1.8, MGC111222, MGC3736, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E, peptidylprolyl isomerase E (cyclophilin E), PPIase E, Rotamase E |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human Cyclophilin-E. |
| Método de purificación | Antigen Affinity-purified |
| Mostrar más |