Learn More
Ciclopenteno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334198 25 mL 25 ml
11324198 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041461.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68.119 g/mol
Cyclopentene is used in organic synthesis for cross-linking resin. It is used as an intermediate in Industries such as Agrochemical, Dyestuff, Pharmaceutical, syntheses material, Chemical. It is used as a monomer for synthesis of plastics and rubber. It is also used for the synthesis of various chemicals, such as 1,1,2-Trimethylcyclohexane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-29-0
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.119
Número MDL MFCD00001394
Clave InChI LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
PubChem CID 8882
ChEBI CHEBI:49155
Nombre IUPAC ciclopenteno
SMILES C1CC=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentene
Punto de fusión -135°C
Color Incolora
Densidad 0.773 g/mL
Punto de ebullición 44°C to 45°C
Temperatura de inflamación -29°C (-20°F)
Índice de refracción 1.4225
Cantidad 25 mL
Número UN UN2246
Beilstein 635707
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad It is soluble in most organic solvents like ethanol and ether. It is immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentene