Learn More
Ciclopenteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438863 500 mL 500 ml
11428863 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438863 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11027.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68.119 g/mol
Cyclopentene is used in the production of cyclopentene oxide, ketamine, cyclopentyl phenol (disinfectant), aldehyde and cyclopentene glycol. It acts as a monomer and is utilized for the synthesis of plastics and in various chemical syntheses. It is also used in the investigation of [2+2] cycloaddition of diamond (001) surfaces with alkene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopenteno se utiliza en la producción de óxido de ciclopenteno, ketamina, ciclopentil fenol (desinfectante), aldehído y ciclopenteno glicol. Actúa como monómero y se utiliza para la síntesis de plásticos y en diversas síntesis químicas. También se utiliza en la investigación de [2+2] cicloadición de superficies de diamante (001) con alqueno.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter, benceno y disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-29-0
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.119
Número MDL MFCD00001394
Clave InChI LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
PubChem CID 8882
ChEBI CHEBI:49155
Nombre IUPAC ciclopenteno
SMILES C1CC=CC1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Cyclopentene
Punto de fusión -135°C
Densidad 0.773
Punto de ebullición 44°C to 45°C
Temperatura de inflamación −29°C (−20°F)
Índice de refracción 1.4225
Cantidad 500 mL
Número UN UN2246
Beilstein 635707
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.