Learn More
Ciclopenteno, + 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10015463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10015463 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10399490 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10196963 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10015463 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295901000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-29-0
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.11
Número MDL MFCD00001394
Clave InChI LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
PubChem CID 8882
ChEBI CHEBI:49155
Nombre IUPAC ciclopenteno
SMILES C1CC=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentene
Nombre de nota tech., ≥95%
Punto de fusión -135.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7740g/mL
Punto de ebullición 44.0°C
Temperatura de inflamación −30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H8
Índice de refracción 1.4200 to 1.4240
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 61
Gravedad específica 0.774
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Viscosidad 0.36 mPa.s (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.11
Porcentaje de pureza 95+%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.