Learn More
Cyclopentane, Reagent Grade, 98%, Merck
Código de producto. 15695600 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15695600 100 mL Glass Bottle 100 ml
15625610 500 mL Glass Bottle 500 ml
15615610 2 L Glass Bottle 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15695600 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 459747100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287-92-3
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.135
Número MDL MFCD00001356
Clave InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nombre IUPAC ciclopentano
SMILES C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentane
Punto de fusión -94°C
Color Incolora
Densidad 0.751g/mL at 25°C
Punto de ebullición 50°C
Temperatura de inflamación −20°C (−4°F)
Punto de ignición 682°F
Olor Solvent like
Envase Glass Bottle
Cantidad 100 mL
Número UN UN1146
Beilstein 1900195
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13g/mol
Presión de vapor 5.3psi (21°C), 9.9psi (38°C)
Porcentaje de pureza 98%