Learn More
Ciclopentano, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480101 1 L 1 litro
11470101 250 mL 250 ml
11490101 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480101 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044814.K2
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para HPLC y espectrofotometría
Cyclopentane is used in all analytical laboratories as a major component of mobile phase in High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and in Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287-92-3
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.135
Número MDL MFCD00001356
Clave InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nombre IUPAC ciclopentano
SMILES C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentane
Nombre de nota Contains 75+% cyclopentane. Remainder consists of C5 and C6 hydrocarbons .
Punto de fusión °C to 95°C
Color Incolora
Densidad 0.748
Punto de ebullición 47°C to 49°C
Temperatura de inflamación -37°C (-34°F)
Punto de ignición 380°C (716°F)
Olor Petrol-like
Índice de refracción 1.406
Cantidad 1 L
Beilstein 1900195
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and acetone. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.14
Presión de vapor 398mm Hg at 20°C
Grado HPLC
Forma física Líquido