Learn More
Ciclopentano, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥75% base de ciclopentano, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15632860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15632860 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15632860 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2706011L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, para HPLC,≥75 % base de ciclopentano
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentane
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, ≥75% cyclopentane basis
CAS 287-92-3
Absorbancia max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 240 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.50 at 210 nm, max. 1.0 at 198 nm
% máx. CAS 100.0000%
Punto de fusión -94°C (literature)
Densidad 0.751 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 50°C (literature)
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H10
Fórmula lineal C5H10
Número MDL MFCD00001356
Cantidad 1 L
Número UN UN1146
Beilstein 1900195
Sinónimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
Clave InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCC1
Nombre IUPAC ciclopentano
Peso molecular (g/mol) 70.135
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13
Porcentaje de pureza >75%
Grado HPLC