Learn More
Ciclopentano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457706 500 mL 500 ml
11447706 100 mL 100 ml
11467706 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14697.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70.135 g/mol
Cyclopentane is used as green blowing agent and involved in the production of polyurethane insulating foam, which is used in refrigerators, freezers, water heaters, construction panels, insulated pipes and roofs. As a lubricant, it finds applications in computer hard drives and outer space equipment due to its low volatile nature. It is widely useful in the preparation of resin, adhesives and pharmaceutical intermediate. It is an additive in gasoline. Since it is a halogen free compound and has zero-ozone depletion potential, it replaces the conventionally used chloro fluoro carbon (CFC) in refrigeration and thermal insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopentano se utiliza como agente esponjante verde y participa en la producción de espuma aislante de poliuretano, que se utiliza en refrigeradores, congeladores, calentadores de agua, paneles de construcción, tuberías y techos aislados. Como lubricante, encuentra aplicaciones en unidades de disco duro de ordenador y equipos para el espacio exterior debido a su baja naturaleza volátil. Es muy útil en la preparación de resina, adhesivos y productos farmacéuticos intermedios. Se usa como aditivo en la gasolina. Dado que es un compuesto libre de halógenos y tiene potencial de agotamiento de cero ozono, sustituye al clorofluorocarbono (CFC) utilizado convencionalmente en refrigeración y aislamiento térmico.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter y acetona. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Evitar el calor, la luz solar directa, las llamas y las chispas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287-92-3
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.135
Número MDL MFCD00001356
Clave InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nombre IUPAC ciclopentano
SMILES C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentane
Punto de fusión -95°C
Densidad 0.748
Punto de ebullición 47°C to 49°C
Temperatura de inflamación −37°C (−34°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Olor Petrol-like
Índice de refracción 1.406
Cantidad 500 mL
Número UN UN1146
Beilstein 1900195
Índice Merck 14,2741
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and acetone. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentane