Learn More
Acetonitrilo, + 95 %, extraseco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13128493 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13128493 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 13128493 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    118.00€ / 1 litros
    Ahorro 53.00€
    30% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentane
Nombre de nota Extra Dry
CAS 287-92-3
Punto de fusión -94.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 50.0°C
Temperatura de inflamación −7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H10
Fórmula lineal C5H10
Índice de refracción 1.4050 to 1.4070
Número MDL MFCD00001356
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15, 2736
Gravedad específica 0.75
Sinónimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Clave InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCC1
Nombre IUPAC ciclopentano
Peso molecular (g/mol) 70.15
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Viscosidad 0.44 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.15
Porcentaje de pureza 95+%
Grado Extra seco
Forma física Líquido