Learn More
Acetonitrilo, + 95 %, extraseco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentane |
| Nombre de nota | Extra Dry |
| CAS | 287-92-3 |
| Punto de fusión | -94.0°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.7500g/mL |
| Punto de ebullición | 50.0°C |
| Temperatura de inflamación | −7°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
| Show More |