Learn More
Ciclopentadecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434017 5 g 5 g
11424017 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19416.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 295-48-7 | C15H30 | 210.405 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 295-48-7
Fórmula molecular C15H30
Peso molecular (g/mol) 210.405
Número MDL MFCD00039424
Clave InChI SRONXYPFSAKOGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-209h9p
PubChem CID 67525
Nombre IUPAC Ciclopentadecano
SMILES C1CCCCCCCCCCCCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclopentadecane
Densidad 0.805
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.4
Porcentaje de pureza 98%