Learn More
Ciclopamina, TRC
Código de producto. 18034050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18034050 1 mg 1 miligramo
18091250 10 mg 10 miligramos
18013840 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18034050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9884001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4449-51-8
Fórmula molecular C27 H41 N O2
Peso molecular (g/mol) 411.62
Sinónimo Spiro[9H-benzo[a]fluorene-9,2'(3'H)-furo[3,2-b]pyridin]-3-ol, 1,2,3,3'a,4,4',5',6,6',6a,6b,7,7',7'a,8,11,11a,11b-octadecahydro-3',6',10,11b-tetramethyl-, (2'R,3S,3'R,3'aS,6'S,6aS,6bS,7'aR,11aS,11bR)-, Cyclopamine (8CI), Jervine, 11-deoxo- (7CI), Veratraman-3-ol, 17,23-epoxy-, (3β,23β)-, (-)-Cyclopamine, 11-Deoxojervine, 11-Deoxyjervine
Nombre IUPAC (3S,3'R,3'aS,6'S,6aS,6bS,7'aR,9R,11aS,11bR)-3',6',10,11b-tetrametilspiro[2,3,4,6,6a,6b,7,8,11,11a-decahidro-1H-benzo[a]fluoreno-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-3H-furo[3,2-b]piridina]-3-ol
SMILES C[C@@H]1CN[C@@H]2[C@@H](C1)O[C@]3(CC[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC4=C3C)[C@@H]2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopamine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H41NO2/c1-15-11-24-25(28-14-15)17(3)27(30-24)10-8-20-21-6-5-18-12-19(29)7-9-26(18,4)23(21)13-22(20)16(27)2/h5,15,17,19-21,23-25,28-29H,6-14H2,1-4H3/t15-,17+,19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.3137