Learn More
Tricarbonilo de (ciclooctatetraeno)hierro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398178 0.5 g 0.50 g
11308188 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039402.02
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12093-05-9 | C11H8FeO3 | 244.027 g/mol
(Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12093-05-9
Fórmula molecular C11H8FeO3
Peso molecular (g/mol) 244.027
Número MDL MFCD00001755
Clave InChI XAOCYVWRKJTXOL-JGZYGLCTSA-N
Sinónimo cyclooctatetraene iron tricarbonyl, tricarbonyl cyclooctatetraene iron, cyclooctatetraenetricarbonyliron, tricarbonyl cyclooctatetraene iron ii, 1,3,5,7-cyclooctatetraeneiron tricarbonyl, tris carbon monoxide cyclooctatetraene iron
PubChem CID 11436476
Nombre IUPAC monóxido de carbono; ciclooctatetraeno; hierro
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=CC=CC=C1.[Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl
Punto de fusión 93°C to 95°C
Color Rojo a marrón
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3466
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..