Learn More
Ciclooctano, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328106 50 mL 50 ml
11338106 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15000.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 292-64-8 | C8H16 | 112.216 g/mol
Cyclooctane is used as solvent, reagents and synthetic organic intermediates and it can be used to produce cyclooctanone. It is also used as an intermediate in production of plastics, fibers, adhesives and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclooctano se utiliza como disolvente, reactivo e intermediO orgánico sintético y se puede utilizar para producir ciclooctanona. También se utiliza como intermedio en la producción de plásticos, fibras, adhesivos y revestimientos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 292-64-8
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.216
Número MDL MFCD00004162
Clave InChI WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octamethylene, cyclooctan, unii-kkz3kbs654, kkz3kbs654, cyclooctane, acmc-209h7x, cambridge id 6337558, cambridge id 6511221, cambridge id 6544558, cyclooctane, analytical standard
PubChem CID 9266
Nombre IUPAC ciclooctano
SMILES C1CCCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclooctane
Punto de fusión 12°C to 14°C
Densidad 0.835
Punto de ebullición 150°C to 152°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 50 mL
Número UN UN3295
Beilstein 1900349
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza ≥99%