Learn More
Ciclohexilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10000870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10000870 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10530191 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10000870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111295000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 827-52-1 | C12H16 | 160.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827-52-1
Fórmula molecular C12H16
Peso molecular (g/mol) 160.26
Número MDL MFCD00001451
Clave InChI IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
PubChem CID 13229
Nombre IUPAC ciclohexilbenceno
SMILES C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylbenzene
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 5°C
Color Incolora
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 238°C to 240°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H11
Índice de refracción 1.5250 to 1.527
Cantidad 500 mL
Beilstein 05, 503
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido