Learn More
Ciclohexilbenceno, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427797 500 g 500 g
11417797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16320.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 827-52-1 | C12H16 | 160.26 g/mol
Cyclohexylbenzene is used as a high boiling point solvent. It finds application as a penetrant used in plastics, painting, and adhesives. It acts as an additive for lithium-ion battery electrolyte to enhance the battery safety. It is used to prepare intermediates such as phenol and cyclohexanone. Further, it is used in the preparation of liquid crystal display (LCD) material intermediate 4-ethyl cyclohexyl benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ciclohexilbenceno se utiliza como disolvente con un alto punto de ebullición. Se utiliza como penetrante utilizado en plásticos, pinturas y adhesivos. Actúa como aditivo en el electrolito de la batería de iones de litio para mejorar la seguridad de la batería. Se utiliza para preparar intermediarios como el fenol y la ciclohexanona. Además, se utiliza en la preparación de material intermedio para pantallas de cristal líquido (LCD) 4-etilo ciclohexil ácido benzoico.
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827-52-1
Fórmula molecular C12H16
Peso molecular (g/mol) 160.26
Número MDL MFCD00001451
Clave InChI IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
PubChem CID 13229
Nombre IUPAC ciclohexilbenceno
SMILES C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylbenzene
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 0.945
Punto de ebullición 239°C to 240°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.526
Cantidad 500 g
Número UN UN3082
Beilstein 1906803
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza ≥97%