Learn More
Óxido de ciclohexeno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464584 500 g 500 g
11454584 100 g 100 g
11474584 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464584 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13185.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 286-20-4 | C6H10O | 98.145 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, dyestuffs and in agrochemical industries. It is used in medicine. Cyclohexene oxide (epoxycyclohexane) is an useful monomer in polymerization and coating industry. It is used in the synthesis of alicyclic target materials including pharmaceuticals, perfumery and dyestuffs. It is used as a monomer in photopolymerizations, with carbonmonoxide to yield aromatic polycarbonates which has minimum impurities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermediario utilizado en la síntesis orgánica, colorantes y en industrias agroquímicas. Se utiliza en medicina. El óxido de ciclohexeno (epoxiciclohexano) es un monómero útil en la industria de la polimerización y el recubrimiento. Se utiliza en la síntesis de materiales objetivo alicíclicos, incluidos productos farmacéuticos, de perfumería y colorantes. Se utiliza como monómero en fotopolimerizaciones, con monóxido de carbono para producir policarbonatos aromáticos que tienen impurezas mínimas.
Solubilidad
Insoluble en agua
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 286-20-4
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00005162
Clave InChI ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexene oxide, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 1,2-epoxycyclohexane, cyclohexene epoxide, cyclohexylene oxide, tetramethyleneoxirane, cyclohexene 1-oxide, epoxycyclohexane, cyclohexeneoxide, 1,2-cyclohexene oxide
PubChem CID 9246
Nombre IUPAC 7-oxabiciclo[4.1.0]heptano
SMILES C1CCC2C(C1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexene oxide
Punto de fusión -40°C
Densidad 0.972
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Índice de refracción 1.452
Cantidad 500 g
Número UN UN2920
Beilstein 383568
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza ≥98%